蒸気密度
5.63 (vs air)
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
形状
solid
bp
165-170 °C/45 mmHg (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
SMILES記法
C1CN(CCO1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H13NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-5H,6-9H2
InChI Key
FHQRDEDZJIFJAL-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
211338-500G:
211338-VAR:
211338-BULK:
211338-100G:
試験成績書(COA)