Merck
20444
Sigma-Aldrich
(±)-3-tert-Butoxy-1,2-propanediol
≥97.0% (GC)
別名:
(±)-1-tert-Butylglycerol, (±)-Glycerol 1-tert-butyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCH2CHOHCH2OH
CAS番号:
分子量:
148.20
Beilstein:
1698535
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.44
密度
1.0 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OCC(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-7(2,3)10-5-6(9)4-8/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
JPWDLYMEUNBLIR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(±)-3-tert-Butoxy-1,2-propanediol may be used in chemical synthesis studies.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
237.2 °F - closed cup
引火点(℃)
114 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
20444-VAR:
20444-25ML:
20444-BULK:
20444-5ML:
試験成績書(COA)