Merck
203114
Sigma-Aldrich
酸化コバルト(II,III)
≥99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
~Co3O4
CAS番号:
分子量:
240.80
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
calcined (to achieve maximum oxidation)
mp
895 °C (dec.) (lit.)
密度
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Co].O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/3Co.4O
InChI Key
LBFUKZWYPLNNJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203114-25G:4548173313382
203114-5G:4548173313399
203114-VAR:
203114-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
歯科修復材料の開発は、生体適合性と自然な外観を持つ修復材の必要性から、非常に重要です。アマルガムやコンポジットレジンといった従来の歯科材料には、素材固有の短所があります。
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
すべて表示