Merck
197823
Sigma-Aldrich
10-Camphorsulfonic acid sodium salt
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15NaO4S
CAS番号:
分子量:
254.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
97%
mp
286-288 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS([O-])(=O)=O)C(=O)C2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3