Merck
196908
Sigma-Aldrich
パーフルオログルタル酸
97%
別名:
ヘキサフルオログルタル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOC(CF2)3COOH
CAS番号:
分子量:
240.06
Beilstein:
1801049
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
bp
134-138 °C/3 mmHg (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
InChI
1S/C5H2F6O4/c6-3(7,1(12)13)5(10,11)4(8,9)2(14)15/h(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
CCUWGJDGLACFQT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
196908-BULK:
196908-5G:
196908-VAR:
196908-25G:
試験成績書(COA)