Merck
196339
Sigma-Aldrich
Methyl 2-oxo-1-pyrrolidineacetate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NO3
CAS番号:
分子量:
157.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
密度
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CN1CCCC1=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-11-7(10)5-8-4-2-3-6(8)9/h2-5H2,1H3
InChI Key
HPDZYDTXCOFUOY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Methyl 2-oxo-1-pyrrolidineacetate may be used in the synthesis of N-[(disubstituted-amino)alkyl]-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide derivatives.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
196339-10G:
196339-VAR:
196339-BULK:
196339-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D E Butler et al.
Journal of medicinal chemistry, 27(5), 684-691 (1984-05-01)
A series of N-[(dialkylamino)alkyl]-2-oxo-1- pyrrolidineacetamides was synthesized. The title compounds reversed electroconvulsive shock (ECS) induced amnesia in mice when administered subsequent to the ECS treatment and were inactive in a general observational test for central nervous system (CNS) activity. Active