Merck
195170
Sigma-Aldrich
モルダント ブラウン1
Dye content 40 %
別名:
5-[2,4-Diamino-5-(2-hydroxy-5-nitrophenylazo)phenylazo]-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2N)2C6H2[N=NC6H3(OH)NO2]N=NC10H6SO3Na
CAS番号:
分子量:
529.46
カラーインデックス番号:
20110
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 40%
λmax
373 nm
487 nm (2nd)
SMILES記法
[Na+].Nc1cc(N)c(cc1N=Nc2cc(ccc2O)[N+]([O-])=O)N=Nc3cccc4c(cccc34)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H17N7O6S.Na/c23-15-10-16(24)19(27-28-20-9-12(29(31)32)7-8-21(20)30)11-18(15)26-25-17-5-1-4-14-13(17)3-2-6-22(14)36(33,34)35;/h1-11,30H,23-24H2,(H,33,34,35);/q;+1/p-1
InChI Key
KHXQQMBFMDTPSD-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
195170-VAR:
195170-BULK:
195170-100G:
195170-25G:
試験成績書(COA)