Merck
192902
Sigma-Aldrich
Z-N-Me-Aib-OH
98%
別名:
Z-N,2-Dimethylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCON(CH3)C(CH3)2CO2H
CAS番号:
分子量:
251.28
Beilstein:
3347632
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
135-138 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CN(C(=O)OCc1ccccc1)C(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,11(15)16)14(3)12(17)18-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI Key
QCDSXBNEBTVGTP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
192902-BULK:
192902-5G:
192902-VAR:
192902-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)