Merck
189812
Sigma-Aldrich
2′,3′,4′-Trimethoxyacetophenone
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)3C6H2COCH3
CAS番号:
分子量:
210.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5384 (lit.)
bp
295-297 °C (lit.)
mp
14-15 °C (lit.)
密度
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(C(C)=O)c(OC)c1OC
InChI
1S/C11H14O4/c1-7(12)8-5-6-9(13-2)11(15-4)10(8)14-3/h5-6H,1-4H3
InChI Key
PKNAATJMQOUREZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
2′,3′,4′-Trimethoxyacetophenone on reaction with BCl3 gives the corresponding 2,3-dihydroxy-4-methoxy compounds.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
189812-VAR:
189812-1G:
189812-BULK:
189812-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selective demethylations in 2, 3, 4-trimethoxyaryl carbonyl compounds.
Kaisalo L, et al.
Synthetic Communications, 16(6), 645-648 (1986)