Merck
188239
Sigma-Aldrich
4-(4-メトキシフェニル)-1-ブタノール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4(CH2)4OH
CAS番号:
分子量:
180.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
160-161 °C/8 mmHg (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
密度
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(CCCCO)cc1
InChI
1S/C11H16O2/c1-13-11-7-5-10(6-8-11)4-2-3-9-12/h5-8,12H,2-4,9H2,1H3
InChI Key
ONIBHZIXCLTLNO-UHFFFAOYSA-N
詳細
Decay of 4-(4-methoxyphenyl)-1-butanol radical cation in water via Cα-H deprotonation has been kinetically investigated by pulse radiolysis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
188239-VAR:
188239-5G:
188239-BULK:
188239-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oxygen Versus Carbon Acidity in the Side-Chain Fragmentation of 2-, 3-, and 4-Arylalkanol Radical Cations in Aqueous Solution: The Influence of the Distance between the OH Group and the Aromatic Ring1.
Baciocchi E, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(28), 6624-6629 (1999)