Merck
187569
Sigma-Aldrich
6-Methyl-3-cyclohexene-1-methanol, mixture of cis and trans
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H8CH2OH
CAS番号:
分子量:
126.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気圧
0.06 psi ( 20 °C)
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.483 (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CC=CCC1CO
InChI
1S/C8H14O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-3,7-9H,4-6H2,1H3
InChI Key
FNCRYRFSEYFWQZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
187569-100ML:
187569-BULK:
187569-500ML:
187569-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)