Merck
178365
Sigma-Aldrich
1,4-ジオキサ-8-アザスピロ[4,5]デカン
98%
別名:
4-ピペリドンエチレンアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO2
CAS番号:
分子量:
143.18
Beilstein:
506799
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4819 (lit.)
bp
108-111 °C/26 mmHg (lit.)
密度
1.117 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C1CC2(CCN1)OCCO2
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7/h8H,1-6H2
InChI Key
KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane was used in the synthesis of 1,4-dioxa-8-azaspiro [4,5] deca spirocyclotriphosphazenes.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
178365-50G:
178365-10G:
178365-BULK:
178365-1KG:
178365-VAR:
178365-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Nuran Asmafiliz et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 86, 214-223 (2011-11-23)
The Schiff base compounds (1 and 2) are synthesized by the condensation reactions of 2-furan-2-yl-methylamine with 2-hydroxy-3-methoxy- and 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehydes and reduced with NaBH(4) to give the new N/O-donor-type ligands (3 and 4). The monospirocyclotriphosphazenes containing 1,3,2-oxazaphosphorine rings (5 and 6)