Merck
159743
Sigma-Aldrich
3,4-ジヒドロ-2-エトキシ-2H-ピラン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12O2
CAS番号:
分子量:
128.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
42 °C/16 mmHg (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC1CCC=CO1
InChI
1S/C7H12O2/c1-2-8-7-5-3-4-6-9-7/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI Key
VZJFPIXCMVSTID-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
159743-BULK:
159743-5ML:
159743-500ML:
159743-100ML:
試験成績書(COA)