Merck
159700
Sigma-Aldrich
3-Nitro-2-pentanol, mixture of (±)-threo and (±)-erythro
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(NO2)CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
133.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
60 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C(C)O)[N+]([O-])=O
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter