Merck
157589
Sigma-Aldrich
4-メトキシカルコン
98%
別名:
3-(4-メトキシフェニル)-1-フェニル-2-プロペン-1-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH=CHCOC6H5
CAS番号:
分子量:
238.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
73-76 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(\C=C\C(=O)c2ccccc2)cc1