Merck
156396
Sigma-Aldrich
エチルアミン 溶液
70 wt. % in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352116
形状
liquid
濃度
70 wt. % in H2O
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
156396-BULK:
156396-250ML:
156396-1L:
156396-5ML:
156396-2L:
156396-VAR:
156396-2.5L:
試験成績書(COA)