Merck
151289
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-クロロベンゾトリフルオリド
97%
別名:
5-ブロモ-2-クロロ-α,α,α-トリフルオロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(Cl)CF3
CAS番号:
分子量:
259.45
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.507 (lit.)
密度
1.745 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H3BrClF3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
InChI Key
XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
151289-BULK:
151289-50G:
151289-10G:
151289-VAR:
試験成績書(COA)