Merck
15074
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OcPn)-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Boc-L-aspartic acid 4-cyclopentyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H23NO6
CAS番号:
分子量:
301.34
Beilstein:
2166414
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (TLC)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)OC1CCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C14H23NO6/c1-14(2,3)21-13(19)15-10(12(17)18)8-11(16)20-9-6-4-5-7-9/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
InChI Key
KZNUOIDFRKKMRF-JTQLQIEISA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3