Merck
14799
Sigma-Aldrich
N,N′-ビス(2,6-ジメチルフェニル)ペリレン-3,4,9,10-テトラカルボン酸ジイミド
≥90%
別名:
DXP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H26N2O4
CAS番号:
分子量:
598.65
Beilstein:
4626671
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥90%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1N2C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(C(=O)c7ccc(c8ccc(C2=O)c3c48)c5c67)c9c(C)cccc9C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
きわめて高い耐光性と高い量子収率をもつ可溶性蛍光ペリレン染料です。
文書ライブラリにアクセスする
Rademacher, A., et al.
Chemische Berichte, 115, 2927-2927 (1982)