Merck
141666
Sigma-Aldrich
1-(2-アミノエチル)ピペリジン
98%
別名:
2-ピペリジノエチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H16N2
CAS番号:
分子量:
128.22
Beilstein:
103469
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
186 °C (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H16N2/c8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H2
InChI Key
CJNRGSHEMCMUOE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-(2-Aminoethyl)piperidine on [1+1] condensation reaction with 3-methoxy salicylaldehyde yields tridentate Schiff base ligand.
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
抗がん薬の類縁体
ボツリヌス神経毒素血清型A軽鎖、P. falciparumマラリア原虫、およびエボラフィロウイルスのインヒビター
カンナビノイドCB1レセプターアンタゴニスト
E-カドヘリン発現を回復し、結腸直腸がん細胞内への浸潤を軽減する小分子
強力で選択的な5-HT6アンタゴニスト
抗がん薬であるN-マスタード
1-(2-Aminoethyl)piperidine was used in modification of vinylbenzyl chloride/divinylbenzene gel copolymer bead. It was used in the synthesis of linkage isomers trans-bis[1-(2-aminoethyl)piperidine]dinitronickel and trans-bis[1-(2-aminoethyl)-piperidine]dinitritonickel.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
141666-VAR:
141666-BULK:
141666-10G:
141666-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
First structural characterisation of nitro-nitrito linkage isomers of nickel (II): synthesis and single crystal structures of [NiL2 (NO2) 2] and [NiL2 (ONO) 2][La= a1-(2-aminoethyl) piperidine].
Das D, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 23, 3987-3990 (1998)
Dorota Jermakowicz-Bartkowiak
Environmental geochemistry and health, 32(4), 317-320 (2010-04-14)
Vinylbenzyl chloride/divinylbenzene gel copolymer beads have been modified using piperidine, hexamethyleneimine, piperazine, 1-(2-aminoethyl)piperazine, and N-cyclohexyl-1,3-propanediamine. These resins were then tested for the sorption of noble metal ions, namely, Re(VII), Pd(II), Pt(IV), and Au(III), from a 0.1 M HCl solution. The
Sujit Sasmal et al.
Inorganic chemistry, 50(12), 5687-5695 (2011-05-31)
The work in this paper presents the syntheses, structures, and magnetic properties of three end-to-end (EE) azide/cyanate-bridged copper(II) compounds [Cu(II)L(1)(μ(1,3)-NCO)](n)·2nH(2)O (1), [Cu(II)L(1)(μ(1,3)-N(3))](n)·2nH(2)O (2), and [Cu(II)L(2)(μ(1,3)-N(3))](n) (3), where the ligands used to achieve these species, HL(1) and HL(2), are the tridentate