Merck
137243
Sigma-Aldrich
4-(p-Tolyl)-3-buten-2-one
(predominantly trans), 97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CH=CHCOCH3
CAS番号:
分子量:
160.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
組成
(predominantly trans)
mp
29-33 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C\c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H12O/c1-9-3-6-11(7-4-9)8-5-10(2)12/h3-8H,1-2H3/b8-5+
InChI Key
USXMUOFSQBSHGN-VMPITWQZSA-N
詳細
4-(p-Tolyl)-3-buten-2-one undergoes Reformatsky reaction with ethyl α-bromopropionate to yield β-hydroxy esters.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
137243-25G:
137243-BULK:
137243-VAR:
137243-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Geometric Isomers of 2, 3-Dimethyl-5-aryl-2, 4-pentadienoic Acids. The Steric Factors Favoring 2-cis Formation.
Wiley RH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(10), 2986-2990 (1964)