Merck
132446
Sigma-Aldrich
Diethyl (3-chloropropyl)malonate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl(CH2)3CH(CO2C2H5)2
CAS番号:
分子量:
236.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
136 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(CCCCl)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H17ClO4/c1-3-14-9(12)8(6-5-7-11)10(13)15-4-2/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
WUOPYKKJFZHTRA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
132446-25G:
132446-5G:
132446-BULK:
132446-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthetic studies in unnatural cyclic amino acids.
Lee VJ and Woodward RB.
The Journal of Organic Chemistry, 44(14), 2487-2491 (1979)