Merck
125547
Sigma-Aldrich
2-メチレングルタロニトリル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCCH2CH2C(=CH2)CN
CAS番号:
分子量:
106.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
mp
−9.6 °C (lit.)
密度
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=C(CCC#N)C#N
InChI
1S/C6H6N2/c1-6(5-8)3-2-4-7/h1-3H2
InChI Key
NGCJVMZXRCLPRQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
125547-25G:4548173104164
125547-5G:4548173104171
125547-VAR:
125547-BULK:
試験成績書(COA)