アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.575 (lit.)
bp
223-225 °C (lit.)
mp
7 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble
密度
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
125075-25G:
125075-BULK:
125075-VAR:
125075-5G:
試験成績書(COA)