Merck
118362
Sigma-Aldrich
cis-1,3-ジメチルシクロヘキサン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(CH3)2
CAS番号:
分子量:
112.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気圧
40.5 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
583 °F
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
密度
0.784 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H]1CCC[C@H](C)C1
InChI
1S/C8H16/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+
InChI Key
SGVUHPSBDNVHKL-OCAPTIKFSA-N
詳細
シス-1,3-ジメチルシクロヘキサンは、SiO2に担持されたイリジウム触媒存在下で、ジカルベン機構を介して開環反応を起こします。
アプリケーション
シス-1,3-ジメチルシクロヘキサンを使用し、混合炭化水素多層アセンブリーによって示される輸送および構造相動力学を研究しました。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
118362-BULK:
118362-5G:
118362-25G:
118362-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Surface-mediated segregation and transport processes in mixed hydrocarbon multilayer assemblies.
Bishop AR, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 104(4), 747-753 (2000)
Ring opening of 1, 2-and 1, 3-dimethylcyclohexane on iridium catalysts.
Do PT, et al.
J. Catal., 238(2), 477-488 (2006)