Merck
117641
Sigma-Aldrich
3-アミノクロトノニトリル
96%
別名:
3-アミノ-2-ブテンニトリル, 3-イミノブチロニトリル, ジアセトニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH3)=CHCN
CAS番号:
分子量:
82.10
Beilstein:
1719815
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
溶解性
95% ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(N)=C/C#N
InChI
1S/C4H6N2/c1-4(6)2-3-5/h2H,6H2,1H3/b4-2+
InChI Key
DELJOESCKJGFML-DUXPYHPUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-アミノクロトノニトリルは、ヘキサフルオロアセトン(エトキシカルボニルイミン)との環化縮合においてビス(トリフルオロメチル)ピリミジノンを形成するビス求核剤として使用されました
生物化学的/生理学的作用
3-アミノクロトノニトリルは、フェロセニル-1,2-エノンと反応してフェロセニルピリジンを形成しますp-置換アニリンとジアゾ化カップリング反応を起こして、2-アリールヒドラゾン-3-ケトイミノ-ブチロニトリルが生成されます
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
117641-VAR:
117641-500G:4548173103501
117641-5G:4548173103518
117641-BULK:
117641-10KG:
117641-100G:4548173103495
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of disazo pyrazolo [1, 5-< i> a</i>] pyrimidines.
Karci F and Demircali A.
Dyes and Pigments, 74(2), 288-297 (2007)
Synthesis of fluoro-containing pyrimidinones from hexafluoroacetone (ethoxycarbonylimine).
Sokolov VB and Aksinenko AY
Russian Chemical Bulletin, 54(6), 1518-1522 (2005)
Elena I Klimova et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(9), 10079-10093 (2012-08-28)
The reactions of 2-cyano-3-ferrocenylacrylonitrile (1) with malononitrile (2) in a MeOH/H₂O or 2-PrOH/H₂O medium in the presence of Na₂CO₃ afforded 6-alkoxy-2-amino-4-ferrocenylpyridine-3,5-dicarbonitriles 3a,b (multi-component condensation) and 6-alkoxy-2-amino-4-ferrocenyl-3-ferrocenylmethyl-3,4-dihydropyridine-3,5-dicarbonitriles 4a,b (multi-component cyclodimerization). Analogous reactions of 1 with 2 in an MeOH/H₂O medium in