Merck
116556
Sigma-Aldrich
ハルモール 塩酸塩 二水和物
98%
別名:
1-メチル-9H-ピリド(3,4-b)インドール-7-オール, 1-メチル-9H-ピリド[3,4-b]インドール-7-オール 塩酸塩 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10N2O · HCl · 2H2O
CAS番号:
分子量:
270.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
SMILES記法
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].Cc1nccc2c3ccc(O)cc3[nH]c12
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marcos Tascon et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(13), 3637-3645 (2015-03-10)
The use of algae as a foodstuff is rapidly expanding worldwide from the East Asian countries, where they are also used for medical care. Harmala alkaloids (HAlk) are a family of bioactive compounds found in the extracts of some plants