Merck
114561
Sigma-Aldrich
キシレノールブルー ナトリウム塩
indicator grade, dye content 90 %
別名:
p-キシレノールスルホンフタレイン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H21NaO5S
CAS番号:
分子量:
432.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
グレード
indicator grade
組成
dye content, 90%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
425 nm in methanol
SMILES記法
[Na+].Cc1cc(c(C)cc1O)C(=C2/C=C(C)C(=O)C=C2C)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O