アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.592 (lit.)
bp
150 °C/34 mmHg (lit.)
mp
16-18 °C (lit.)
密度
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H
InChI Key
CEOCVKWBUWKBKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
278.6 °F - closed cup
引火点(℃)
137 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
111937-5G:
111937-100G:
111937-VAR:
111937-BULK:
111937-500G:
試験成績書(COA)