Merck
110159
Sigma-Aldrich
ビニルシクロヘキセンジオキシド
97%
別名:
1,2-エポキシ-4-エポキシエチルシクロヘキサン, 3-エポキシエチル-7-オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12O2
CAS番号:
分子量:
140.18
Beilstein:
106071
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.477 (lit.)
bp
230-232 °C (lit.)
密度
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CC2OC2CC1C3CO3
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-7(10-6)3-5(1)8-4-9-8/h5-8H,1-4H2
InChI Key
OECTYKWYRCHAKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)