コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
107948
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-hexanone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2COCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
114.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
密度
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H14O/c1-4-5-7(8)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
HIGGFWFRAWSMBR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Methyl-3-hexanone was used in a study to investigate the natural abundance distribution of 1H and 2H in in sedimentary organic matter[1].
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
107948-25G:
107948-VAR:
107948-BULK:
107948-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Equilibrium 2H/1H fractionations in organic molecules: I. Experimental calibration of ab initio calculations.
Wang Y, et al.
Geochimica et Cosmochimica Acta, 73(23), 7060-7075 (2009)