Merck
ADVH9A1BB026
AChemBlock
1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.26
MDL番号:
Iupac Name
1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-2-13-7-3-4-11-8-10(9-14)5-6-12(11)13/h5-6,8-9H,2-4,7H2,1H3
InChI Key
HECOXRHQBXAJPZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o29565-1-ethyl-1-2-3-4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde.html
Synonym
1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o29565-1-ethyl-1-2-3-4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde.html