Merck
ADVH98DE83FE
AChemBlock
3-(1H-pyrazol-4-yl)piperidine;hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.67
Iupac Name
3-(1H-pyrazol-4-yl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.ClH/c1-2-7(4-9-3-1)8-5-10-11-6-8;/h5-7,9H,1-4H2,(H,10,11);1H
InChI Key
MNGGUSLQFWCJLZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/w172578-3-1h-pyrazol-4-yl-piperidine-hydrochloride.html
Synonym
3-(1H-pyrazol-4-yl)piperidine hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/w172578-3-1h-pyrazol-4-yl-piperidine-hydrochloride.html