Merck
ADVH94546F95
AChemBlock
2-(2-(methoxymethyl)phenyl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.22
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-(methoxymethyl)phenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-12-8-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11/h2-5,11H,6-8H2,1H3
InChI Key
XWVLGFWKRMLTJS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t90248-2-2-methoxymethyl-phenyl-ethan-1-ol.html
Synonym
2-(2-(methoxymethyl)phenyl)ethan-1-ol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t90248-2-2-methoxymethyl-phenyl-ethan-1-ol.html