Merck
ADVH7F37E4D6
AChemBlock
Ethyl 2-(1-Benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-ylidene)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.33
MDL番号:
Iupac Name
ethyl (2E)-(1-benzyl-3,3-difluoro-4-piperidinylidene)ethanoate
Inchi Code
1S/C16H19F2NO2/c1-2-21-15(20)10-14-8-9-19(12-16(14,17)18)11-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,10H,2,8-9,11-12H2,1H3/b14-10+
InChI Key
SFJGQMQDSLOSHR-GXDHUFHOSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23400-ethyl-2-1-benzyl-3-3-difluoropiperidin-4-ylidene-acetate.html
Synonym
ethyl (e)-2-(1-benzyl-3,3-difluoropiperidin-4-ylidene)acetate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23400-ethyl-2-1-benzyl-3-3-difluoropiperidin-4-ylidene-acetate.html