Merck
ADVH49B823FE
AChemBlock
(1R,5S)-rel-3-tert-butoxycarbonyl-3-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.31
MDL番号:
Iupac Name
(1R,5S)-3-(tert-butoxycarbonyl)-3-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-6-8-4-5-9(7-14)10(8)11(15)16/h8-10H,4-7H2,1-3H3,(H,15,16)/t8-,9+,10?
InChI Key
YKUHLURNVRVYFU-ULKQDVFKSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s81322-1r-5s-rel-3-tert-butoxycarbonyl-3-azabicyclo-3-2-1-octane-8-carboxylic-acid.html
Synonym
rel-(1r,5s,8r)-3-(tert-butoxycarbonyl)-3-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s81322-1r-5s-rel-3-tert-butoxycarbonyl-3-azabicyclo-3-2-1-octane-8-carboxylic-acid.html