Merck
ADVH49B823D5
AChemBlock
3-chloroisoquinoline-5-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.62
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-chloro-5-isoquinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5ClN2/c11-10-4-9-7(5-12)2-1-3-8(9)6-13-10/h1-4,6H
InChI Key
GPFAFOKCDSBGKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
orange solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s81006-3-chloroisoquinoline-5-carbonitrile.html
Synonym
3-chloroisoquinoline-5-carbonitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s81006-3-chloroisoquinoline-5-carbonitrile.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)