Merck
ADVH14DBD677
AChemBlock
(4-ethylcyclohexyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.24
MDL番号:
Iupac Name
(4-ethylcyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H18O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h8-10H,2-7H2,1H3
InChI Key
YSQZCEWPPUAANL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
colourless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p49749-4-ethylcyclohexyl-methanol.html
Synonym
(4-ethylcyclohexyl)methanol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p49749-4-ethylcyclohexyl-methanol.html