Merck
ADVH14DBC42B
AChemBlock
N-Boc-3-bromo-D-phenylalanine ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥54,800
5 G
¥152,100
ベンダーカタログ番号: P42376-1G
¥54,800
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥54,800
5 G
¥152,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
372.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: P42376-1G
¥54,800
21日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl (R)-3-(3-bromophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoate
Inchi Code
1S/C16H22BrNO4/c1-5-21-14(19)13(18-15(20)22-16(2,3)4)10-11-7-6-8-12(17)9-11/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3,(H,18,20)/t13-/m1/s1
InChI Key
ZTVUZOMRSCWUOP-CYBMUJFWSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow powder
Product Link
https://www.achemblock.com/p42376-n-boc-3-bromo-d-phenylalanine-ethyl-ester.html
Synonym
ethyl (R)-3-(3-bromophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42376-n-boc-3-bromo-d-phenylalanine-ethyl-ester.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)