Merck
ADVH0430AE6F
AChemBlock
2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.22
MDL番号:
Iupac Name
2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
Inchi Code
1S/C11H12F3NO/c12-11(13,14)9-3-1-8(2-4-9)10-7-15-5-6-16-10/h1-4,10,15H,5-7H2
InChI Key
OMFWOWNSVWSVBC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o31260-2-4-trifluoromethyl-phenyl-morpholine.html
Synonym
2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)morpholine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o31260-2-4-trifluoromethyl-phenyl-morpholine.html