Merck
ADV638391636
AChemBlock
tert-butyl (R)-5-hydroxy-3,3-dimethylpiperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.32
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (R)-5-hydroxy-3,3-dimethylpiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-9(14)6-12(4,5)8-13/h9,14H,6-8H2,1-5H3/t9-/m1/s1
InChI Key
FFWSNKPDUUDKOO-SECBINFHSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l18347-tert-butyl-r-5-hydroxy-3-3-dimethylpiperidine-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl (R)-5-hydroxy-3,3-dimethylpiperidine-1-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l18347-tert-butyl-r-5-hydroxy-3-3-dimethylpiperidine-1-carboxylate.html