Merck
ADV638391515
AChemBlock
ethyl 5-azaspiro[2.4]heptane-7-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.68
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-azaspiro[2.4]heptane-7-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c1-2-12-8(11)7-5-10-6-9(7)3-4-9;/h7,10H,2-6H2,1H3;1H
InChI Key
AXRINCJBSXBYJN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
light brown oil
Product Link
https://www.achemblock.com/l18229-ethyl-5-azaspiro-2-4-heptane-7-carboxylate-hydrochloride.html
Synonym
ethyl 5-azaspiro[2.4]heptane-7-carboxylate hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l18229-ethyl-5-azaspiro-2-4-heptane-7-carboxylate-hydrochloride.html