Merck
ADV465748227
AChemBlock
(S)-[(2R,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
342.44
MDL番号:
Iupac Name
(9S)-6'-methoxycinchonan-9-ol hydrate
Inchi Code
1S/C20H24N2O2.H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H2/t13-,14-,19+,20-;/m0./s1
InChI Key
NGXLOCPSRZVKMI-VJAUXQICSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/i-9158-s-2r-4s-5r-5-ethenyl-1-azabicyclo-2-2-2-octan-2-yl-6-methoxyquinolin-4-yl-methanol.html
Synonym
(s)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((1s,2r,4s,5r)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol hydrate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/i-9158-s-2r-4s-5r-5-ethenyl-1-azabicyclo-2-2-2-octan-2-yl-6-methoxyquinolin-4-yl-methanol.html