Merck
AC5H9802359E
Accela ChemBio Inc.
3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.1
MDL番号:
Iupac Name
3,5-difluoro-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2F2N2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11(12)13)6(9)2-5/h1-2H
InChI Key
GCJYPUIYHNBJPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Light yellow to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY186883&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY186883.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)