Merck
AC5H93DE83FF
Accela ChemBio Inc.
Methyl trans-2-Oxo-5-phenylcyclopentanecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
436.5
MDL番号:
Iupac Name
methyl (1R,5S)-2-oxo-5-phenylcyclopentane-1-carboxylate--methyl (1S,5R)-2-oxo-5-phenylcyclopentane-1-carboxylate (1/1)
Inchi Code
1S/2C13H14O3/c2*1-16-13(15)12-10(7-8-11(12)14)9-5-3-2-4-6-9/h2*2-6,10,12H,7-8H2,1H3/t2*10-,12-/m10/s1
InChI Key
KYBYYNQFANBKDB-QWRYNRDBSA-N
保管温度
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY272211&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY272211.pdf