Merck
AC5H30533CF8
Accela ChemBio Inc.
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.13
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H7N3O/c1-8-5(6)4(3-9)2-7-8/h2-3H,6H2,1H3
InChI Key
NDGIYFSWJGZTRC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY198061&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY198061.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)