Merck
AC5H0D73F7FC
Accela ChemBio Inc.
3-(1,1-Dioxido-2-isothiazolidinyl)benzoic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.27
MDL番号:
Iupac Name
3-(1,1-dioxido-2-isothiazolidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4S/c12-10(13)8-3-1-4-9(7-8)11-5-2-6-16(11,14)15/h1,3-4,7H,2,5-6H2,(H,12,13)
InChI Key
ULALUMQLLYCRCB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY172203&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY172203.pdf