コンテンツへスキップ
Merck

AC5H0A313722

Accela ChemBio Inc.

2-Chloro-4-hydrazinopyrimidine

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

CAS番号:
分子量:
144.56
MDL番号:

Iupac Name

2-chloro-4-hydrazinopyrimidine

Inchi Code

1S/C4H5ClN4/c5-4-7-2-1-3(8-4)9-6/h1-2H,6H2,(H,7,8,9)

InChI Key

NOTCVZXATRYXPI-UHFFFAOYSA-N

保管温度

+4C

Purity

95%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

RT

Physical Form

White to tan solid

Product Link

http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY066099&attname=GoodsCode

MSDS

http://www.accelachem.com/cn/msds/SY066099.pdf


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)