Merck
AC5H04252AD7
Accela ChemBio Inc.
Methyl 2-Chloro-5-methyl-4-nitrobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.62
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-chloro-5-methyl-4-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8ClNO4/c1-5-3-6(9(12)15-2)7(10)4-8(5)11(13)14/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KXABNFJJVGOGHI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to tan solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY224466&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY224466.pdf