Merck
AC5638472653
Accela ChemBio Inc.
4-Hydroxybenzylamine Hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.17
MDL番号:
Iupac Name
4-(aminomethyl)phenol hydrate
Inchi Code
1S/C7H9NO.H2O/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6;/h1-4,9H,5,8H2;1H2
InChI Key
PHUGFJQJJCDBFX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY026754&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY026754.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)